M8318
Anti-AtMPK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Arabidopsis thaliana MAP Kinase 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43 kDa
reatividade de espécies
Arabidopsis thaliana
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using extract (cytosolic fraction) of Arabidopsis thaliana leaves
western blot: 2-4 μg/mL using extract (cytosolic fraction) of Nicotiana tabacum leaves
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Arabidopsis thaliana ... ATMPK3(823706)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade