A3688
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse
não deve reagir com
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)-Alkaline Phosphatase antibody react with normal mouse serum and mouse IgG using IEP. By ODD, the antiserum is reacts with mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA and IgM. The conjugate shows no reactivity with human serum proteins by ELISA.
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?