A3812
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rabbit
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Specificity of the antiserum is determined by immunoelectrophoresis prior to conjugation, versus normal rabbit serum and rabbit IgG. Identity and purity of the antibody is established by immunoelectrophoresis prior to conjugation. Electrophoresis of the product followed by diffusion versus anti-goat IgG and anti-goat whole serum results in single arcs of precipitation.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?