A5187
Anti-Sheep IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Donkey Anti-Sheep IgG (whole molecule)–AP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:30,000
western blot: 1:30,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1