A8062
Anti-Goat/Sheep IgG−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG, Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG–Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
GT-34, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
sheep, goat, bovine
não deve reagir com
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
técnica(s)
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
western blot (chemiluminescent): 1:150,000 using total cell extract of chicken fibroblasts (10-20 μg per well)
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG-Alkaline Phosphatase recognizes goat and sheep IgGs. No cross-reactivity is observed with human IgGs or IgGs derived from the following species: guinea pig, rat, horse, dog, chicken, pig, mouse, rabbit, and cat.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?