Documentos Principais
73885
Supelco
D-2-Phosphoglyceric acid lithium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Hydroxy-2-(phosphonooxy)propanoic acid lithium salt, Lithium D-2-phosphoglycerate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7O7P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
186.06 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPCE)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥97%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
≥65.0% (enzymatic)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OC(CO)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
chave InChI
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)