Key Documents
79480
Sigma-Aldrich
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
Sinônimo(s):
2-PG-Ba, D-Glycerate 2-phosphate barium salt, Barium D-2-phosphoglycerate hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5BaO7P · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
321.37 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
forma
powder
Impurezas
≤35% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H7O7P.Ba/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);/q;+2/p-2/t2-;/m1./s1
chave InChI
VDCXVAFBCOMLAH-HSHFZTNMSA-L
Descrição geral
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate is a substrate for the assay of 3-phosphoglyceric acid mutase; and enolase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Oesper
Methods in Enzymology, 1, 423-423 (1955)
T. Bucher
Methods in Enzymology, 427-427 null