D5764
2,3-Diphospho-D-glyceric acid pentasodium salt
glycolysis metabolite
Sinônimo(s):
2,3-DPG, D-Glycerate 2,3-diphosphate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
powder
Impurezas
3-phosphoglyceric acid, essentially free
cor
white to off-white
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Na: 24.5-32.5% (anhydrous)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8O10P2.Na.H/c4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8;;/h2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;/t2-;;/m1../s1
chave InChI
JJEMSNINYKJOBZ-YBBRRFGFSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3