D9134
2,3-Diphospho-D-glyceric acid penta(cyclohexylammonium) salt
≥97% (TLC)
Sinônimo(s):
D-Glycerate 2,3-diphosphate pentacyclohexylamine salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
egg white
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤1% 3-phosphoglyceric acid
cor
white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC5CCCCC5.OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/5C6H13N.C3H8O10P2/c5*7-6-4-2-1-3-5-6;4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8/h5*6H,1-5,7H2;2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11)/t;;;;;2-/m.....1/s1
chave InChI
WMBJYTVZNODJKS-SPUYNGLASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?