A2771
α-Amylase from barley malt
Type VIII-A, powder
Sinônimo(s):
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type VIII-A
forma
powder
α-amylase activity
≥1 unit/mg solid
β-amylase activity
≥1 unit/mg solid
contém
lactose as extender
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention: Greener alternative product characteristics
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Definição da unidade
Outras notas
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves