90475
Blue Dextran
average mol wt 10,000
Sinônimo(s):
Blue Dextran 10, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 10,000
perda
≤10% loss on drying
capacidade
0.01-0.08 mmol/g loading
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties