Documentos Principais
90008
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 5,000
Sinônimo(s):
Blue Dextran 5, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
fonte biológica
synthetic
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 5,000
perda
≤10% loss on drying
capacidade
0.01-0.08 mmol/g loading
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties