83553
Rennin from Mucor miehei
lyophilized, powder, slightly brown, ~0.1 U/mg
Sinônimo(s):
Mucorpepsin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Mucor miehei)
forma
powder
qualidade
lyophilized
atividade específica
~0.1 U/mg
peso molecular
Mr ~40000
cor
slightly brown
temperatura de armazenamento
−20°C
Definição da unidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves