68617
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate
≥90% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(F)(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2c(C(=O)Oc3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C21H16NO2.FHO3S/c1-22-18-13-7-5-11-16(18)20(17-12-6-8-14-19(17)22)21(23)24-15-9-3-2-4-10-15;1-5(2,3)4/h2-14H,1H3;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
DMGQABMILTYHNY-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3