Documentos Principais
59893
Sigma-Aldrich
Sodium N-(4-azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonate dihydrate
≥90% (TLC)
Sinônimo(s):
2-[(4-Azido-2-nitrophenyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl) taurine sodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonic acid sodium salt dihydrate, NAP-Taurine sodium salt dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N5NaO5S · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
345.26
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[O-][N+](=O)c1cc(ccc1NCCS([O-])(=O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H9N5O5S.Na.2H2O/c9-12-11-6-1-2-7(8(5-6)13(14)15)10-3-4-19(16,17)18;;;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,16,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
AQXKSSHRIZHNEM-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
brick-red powder; soluble in water and Ethanol; labeling reagent (Photolysis of NAP-taurine produces a highly reactive nitrene which acts as a general covalent labeling reagent)
Nota de análise
contains up to 10.4% water (dihydrate)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)