51441C
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose
liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Daniela Fignani et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 596898-596898 (2020-12-08)
Increasing evidence demonstrated that the expression of Angiotensin I-Converting Enzyme type 2 (ACE2) is a necessary step for SARS-CoV-2 infection permissiveness. In light of the recent data highlighting an association between COVID-19 and diabetes, a detailed analysis aimed at evaluating