51415C
Meio mínimo essencial de Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 25mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2