G5154
Glasgow Minimum Essential Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
BHK medium, GMEM, Glasgow′s MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Glasgow Minimum Essential Medium, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
L-glutamine: no
phenol red: 0.0213 g/L
NaHCO3: 2.75 g/L
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Hoxb7- green fluorescence protein (GFP) mouse embryonic stem (ES) cell line for the induction of ureteric bud differentiation
- murine E14 Tg2a embryonic stem (mES) cells
- transduced Chinese hamster ovary (CHO) cells for the expression and production of Siglec-1-Fc fusion proteins
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?