G2549
Glasgow Minimum Essential Medium
With sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
GMEM, Glasgow′s MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Glasgow Minimum Essential Medium, With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.75 g/L
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Nota de preparo
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)