395B
Periodic Acid-Schiff (PAS) Staining System
About This Item
Produtos recomendados
prazo de validade
Expiry date on the label.
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Somente componentes do kit
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (kit only) 100 mL
- Periodic Acid Solution (395-1) 2 x 100
- Schiff's Reagent (kit only) 4 x 50
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.