Documentos Principais
395132
Sigma-Aldrich
Periodic Acid Solution
1 g/dL in deionized water
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
expiry date on label
adequação da reação
reagent type: oxidant
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
1 g/dL in deionized water
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
chave InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For use in procedure no. 395 for Periodic Acid-Schiff (PAS) and Silver Stain Procedure No. HT100.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)