Documentos Principais
GHS380
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
6 g/L
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.. Used with hematoxylin and eosin staining.
Outras notas
6 g/L certified hematoxylin
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christin Elßner et al.
Gastroenterology, 156(4), 1190-1205 (2018-11-18)
Cholangiocyte proliferation and ductular reaction contribute to the onset and progression of liver diseases. Little is known about the role of the transcription factor nuclear factor-κB (NF-κB) in this process. We investigated the activities of the RELB proto-oncogene NF-κB subunit