Documentos Principais
3872
Sigma-Aldrich
Fast Garnet GBC Base Solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116124
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
7.0 mg/mL
pH
<1.0
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
chave InChI
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Aplicação
Intended for use in Sigma Procedure 387 for the demonstration of Acid Phosphatase (TRAP).
Componentes
Fast Garnet GBC base, 7.0 mg/mL, in 0.4 mol/L hydrochloric acid with stabilizer
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yi-Ju Pan et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 67(10), 847-861 (2018-08-16)
To investigate the amelioration effects of quetiapine on rheumatoid arthritis with RAW 264.7 macrophage and collagen-induced arthritis (CIA) DBA/1J mouse model. RAW 264.7 macrophage and DBA/1J mice. Lipopolysaccharide and collagen. RAW 264.7 macrophages stimulated by lipopolysaccharide (LPS) followed by quetiapine