27673
Substrato de colagenase
BioReagent, ≥95.0% (HPLC), powder, suitable for quantitative collagenase determination
Sinônimo(s):
Z-Gli-Pro-Gli-Gli-Pro-Ala-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Substrato de colagenase, BioReagent, For quantitative collagenase determination
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H36N6O9/c1-17(26(39)40)31-25(38)20-10-6-12-33(20)22(35)14-28-21(34)13-29-24(37)19-9-5-11-32(19)23(36)15-30-27(41)42-16-18-7-3-2-4-8-18/h2-4,7-8,17,19-20H,5-6,9-16H2,1H3,(H,28,34)(H,29,37)(H,30,41)(H,31,38)(H,39,40)/t17-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
YMMPZCZOLKBHAP-IHPCNDPISA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?