Documentos Principais
27667
Sigma-Aldrich
Collagenase Chromophore-Substrate
chromogenic, powder or crystals
Sinônimo(s):
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg-OH dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H52N10O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
812.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nome do produto
Collagenase Chromophore-Substrate, for use at 320 nm
descrição
for quantitative collagenase determination
Formulário
powder or crystals
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(=O)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C38H52N10O8.2H2O/c1-24(2)21-29(33(50)42-22-32(49)47-19-7-12-30(47)34(51)43-28(36(53)54)11-6-18-41-37(39)40)44-35(52)31-13-8-20-48(31)38(55)56-23-25-14-16-27(17-15-25)46-45-26-9-4-3-5-10-26;;/h3-5,9-10,14-17,24,28-31H,6-8,11-13,18-23H2,1-2H3,(H,42,50)(H,43,51)(H,44,52)(H,53,54)(H4,39,40,41);2*1H2/b46-45+;;/t28-,29+,30+,31+;;/m1../s1
chave InChI
PZUVBRODNGRBBH-UHGWVMIQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Collagenase chromophore-substrate is specifically cleaved by collagenase between the leucine and glycine residues. Digestion of the colored hydrophilic substrate leads to the colored fragment PAZ-Pro-Leu-OH (II) and the colorless tripeptide H-GJy-Pro-D-Arg-OH (III).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Colagenase suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C6885
Colagenase
Tirosinase lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid
Sigma-Aldrich
T3824
Tirosinase