Documentos Principais
27668
Sigma-Aldrich
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance
BioReagent, ≥95.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for quantitative collagenase determination
Sinônimo(s):
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H30N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
466.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
product name
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance, BioReagent, For quantitative collagenase determination
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
powder or crystals
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N4O5/c1-17(2)15-21(24(31)32)26-23(30)22-9-6-14-29(22)25(33)34-16-18-10-12-20(13-11-18)28-27-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-8,10-13,17,21-22H,6,9,14-16H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/b28-27+/t21-,22-/m0/s1
chave InChI
GDWCICAVNWGMDQ-HCNWAXQFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3