Documentos Principais
27674
Sigma-Aldrich
Collagenase-Substrate Test Substance
powder
Sinônimo(s):
Gli-Pro-Ala
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
243.26
Beilstein:
5288874
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
product name
Substância de teste substrato de colagenase (para determinação quantitativa de colagenase),
forma
powder
Nível de qualidade
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O4/c1-6(10(16)17)12-9(15)7-3-2-4-13(7)8(14)5-11/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
chave InChI
GGLIDLCEPDHEJO-BQBZGAKWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tadashi Hatanaka et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 823-828 (2014-03-22)
The collagen tripeptide fragments Gly-Ala-Hyp, Gly-Pro-Ala and Gly-Pro-Hyp were generated by hydrolyzing collagen from pig-skin, cattle-skin, fish-scales and chicken-feet, respectively, with Streptomyces collagenase. Collagenase treatment increased the concentration of tripeptides in the hydrolysates by 13-15% (w/w). Of the three peptides