Documentos Principais
03819
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-(Dodecyloxy)ethanol, C12E1, Dodecylglycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
230.39
Beilstein:
1748129
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0% (GC)
peso molecular
230.39 g/mol
índice de refração
n20/D 1.446
densidade
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCO
CCCCCCCCCCCCOCCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
chave InChI
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Non-Ionic surfactant. Utilised as a source of C and energy by an organism isolated from activated sludge
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Y. Ichikawa et al.
J. Ferment. Technol., 56, 403-403 (1978)
Dries Deeren et al.
Acta clinica Belgica, 71(6), 379-382 (2016-05-05)
A recent multicenter study demonstrated that bathing with chlorhexidine reduces the transmission of resistant organisms and the risk of hospital-acquired bloodstream infections in ICUs. We wanted to confirm the feasibility of this strategy in a cohort of patients in a