414220
Propylene carbonate
suitable for HPLC, 99.7%
Sinônimo(s):
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
HPLC grade
pressão de vapor
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Ensaio
99.7%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
14.3 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.020% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
240 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 235 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.50
λ: 300 nm Amax: 0.30
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.