Documentos Principais
34866
Sigma-Aldrich
Tolueno
suitable for HPLC, 99.9%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
eCl@ss:
39011102
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Agency
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% thiophene
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water (Karl Fischer)
índice de refração
n/D 1.496 (lit.)
pb
110-111 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 286 nm Amax: ≤1.00
λ: 288 nm Amax: ≤0.50
λ: 293 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tolueno, um análogo do benzeno, é amplamente utilizado como solvente orgânico. Relatou-se que é um solvente biotóxico (tóxico para muitos microrganismos em concentrações de 0,1% v/v). Sua biodegradação anaeróbia em CO2 pela bactéria desnitrificadora Thauera arornatica foi relatada. Forma um composto molecular de poliestireno sindiotático e tolueno. A estrutura cristalina desse composto molecular foi investigada em estudos de difração de raios X.
Aplicação
O tolueno pode ser usado como agente dopante durante a estimação quantitativa de triacilgliceróis (TAG) por cromatografia líquida-espectrometria de massa com fotoionização à pressão atmosférica (LC-APPIMS). Relatou-se que melhora a sensibilidade da análise. Pode ser usado como solvente para preparar oligômero em estrela à base de poli(ácido láctico) (PLA) de 4 braços.
Embalagem
Outras notas
Aviso importante
  • O artigo de número 34866-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34866-2.5L, que é fisicamente idêntico e tem exatamente as mesmas especificações.
  • O artigo número 34866-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 34866-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Tolueno for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.08327
Tolueno
Tolueno anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900522
Tolueno
Tolueno Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1311
Tolueno
Direct laser writing of 3D scaffolds for neural tissue engineering applications.
Melissinaki V, et al.
Biofabrication, 3(4), Direct laser writing-Direct laser writing (2011)
A Pseudomonas thrives in high concentrations of toluene.
Inoue A and Horikoshi K.
Nature, 338, 264-266 (1989)
Structural study on syndiotactic polystyrene: 2. Crystal structure of molecular compound with toluene.
Chatani Y, et al.
Polymer, 34(8), 1620-1620 (1993)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases
T Biegert et al.
European journal of biochemistry, 238(3), 661-668 (1996-06-15)
Toluene is degraded anoxically to CO2 by the denitrifying bacterium Thauera aromatica. Toluene first becomes oxidized to benzoyl-CoA by O2-independent reactions. Benzoyl-CoA is then reduced to non-aromatic products by benzoyl-CoA reductase. We set out to study the reactions employed for
Artigos
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).