31253
Potassium hexacyanoferrate(III)
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinônimo(s):
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline
técnica(s)
titration: suitable
Impurezas
≤0.02% hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-)
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?