31153
Ammonium metavanadate
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sinônimo(s):
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5%
Formulário
solid
densidade
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As catalyst for the synthesis of various 2-substituted aryl benzimidazoles.
- As oxidizing agent in the determination of chlorpromazine, promethazine, trimeprazine and perphenazine in pharmaceutical samples by flow injection method.
- Synthesis of dioxidovanadium(V) complex.
- Preparation of Vanadia modified titania (V2O5/TiO2) photo-catalysts.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)