291048
Iodine monochloride solution
1.0 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
Chloroiodide solution, Wijs solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
concentração
0.95-1.10 M (by Na2S2O3, titration)
1.0 M in methylene chloride
densidade
1.42 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
chave InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3