208043
Sodium sulfide nonahydrate
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥98.0%
forma
crystals or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: sodium
cor
colorless to slightly yellow
traços de ânion
SO32- and S2O32-: ≤0.1%
traços de cátion
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
chave InChI
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It serves as a catalyst during synthesis of thioamides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3