07401
Sulfamic acid
≥99.5% (alkalimetric)
Sinônimo(s):
Amidosulfonic acid
Ensaio
≥99.5% (alkalimetric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
resíduo de ignição
≤0.02%
pf
215-225 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.151 g/cm3 at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤30 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
NS(O)(=O)=O
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?