Y0002033
Cinchocaine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cinchocaine
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc2c(c(c1)C(=O)NCCN(CC)CC)cccc2
InChI
1S/C16H20ClN3O/c1-3-20(4-2)10-9-18-16(21)13-11-15(17)19-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,21)
chave InChI
WZBLJANCSMJDSS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)