Y0002032
Cinchocaine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid, 2-Hydroxycinchoninic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cinchocaine
fabricante/nome comercial
EDQM
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)