Y0001669
Sodium aminosalicylate dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt, 4-Amino-salicylic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium aminosalicylate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].Nc1ccc(c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)