Y0001516
Rivastigmine hydrogen tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Rivastigmine tartrate, ENA-713, Ethylmethyl-carbamic acid 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, N-Ethyl-N-methyl-carbamic acid 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester tartrate, S-Rivastigmine tartrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rivastigmine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
chave InChI
GWHQHAUAXRMMOT-RWALOXMOSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)