1604869
USP
Rivastigmine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rivastigmine
fabricante/nome comercial
USP
pf
169-171 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
chave InChI
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Rivastigmine Tartrate
- Rivastigmine Tartrate Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3