PHR2030
Rivastigmine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(RS)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
certified reference material
Agency
traceable to USP 1604870
família API
rivastigmine
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3
chave InChI
AIHREYCBCYOMLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)