PHR2031
Rivastigmine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1604811
família API
rivastigmine
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1
chave InChI
GQZXRLWUYONVCP-QMMMGPOBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)