1604825
USP
Rivastigmine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Ethyl-N-methylcarbamic acid 3-acetylphenyl ester, 3-Acetylphenyl ethyl(methyl)carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rivastigmine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC)(C)C(=O)Oc1cc(ccc1)C(=O)C
InChI
1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
ABNQSLSOFYAGHU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)