BP733
Linseed oil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
linseed oil
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
índice de refração
n20/D 1.4795 (lit.)
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)