PHR2967
Sesame Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Sesame oil
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1612404
família API
sesame oil
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
491.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
255 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)