Documentos Principais
PHR2881
Supelco
Óleo mineral
pharmaceutical secondary standard, reference material
Sinônimo(s):
Mineral oil
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical secondary standard
reference material
Agency
traceable to USP 1443952
família API
mineral oil
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1.5 mL
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
chave InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)