PHR2972
Castor Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Castor oil
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1096826
família API
castor oil
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
313 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
chave InChI
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)