Y0001304
Butyl methanesulfonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
NSC 36060
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
imatinib
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(OCCCC)C
InChI
1S/C5H12O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
LFLBHTZRLVHUQC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)