13295
Ethyl benzenesulfonate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Benzenesulfonic acid ethyl ester, Ethyl phenylsulfonate, NSC 3217
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=CC=C1)(OCC)=O
InChI
1S/C8H10O3S/c1-2-11-12(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
XDRMBCMMABGNMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)