1.70302
Antimony ICP standard
traceable to SRM from NIST Sb₂O₃ in HCl 7% 1000 mg/l Sb Certipur®
Sinônimo(s):
Nota 1 A
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
ICP: suitable
densidade
1.033 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1